Merck
NMID758B
(+\-)-4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine (Nexus) hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14BrNO2 · HCl
CAS号:
分子量:
296.59
UNSPSC代码:
41116107
等级
certified reference material
Agency
NMI Australia certified reference material
表单
solid
包装
pkg of 20 mg
制造商/商品名称
NMI Australia
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
forensics and toxicology
包装形式
neat
储存温度
room temp
InChI
1S/C10H14BrNO2.ClH/c1-13-9-6-8(11)10(14-2)5-7(9)3-4-12;/h5-6H,3-4,12H2,1-2H3;1H
InChI key
UJTWHDAMHSIRDK-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)