Merck
NMID555
Supelco
19-羟基雌酮
NMI Australia
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H28O2
CAS号:
分子量:
276.41
分類程式碼代碼:
41116107
agency
NMI Australia certified reference material
製造商/商標名
NMI Australia
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C18H28O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h11-16,19H,2-10H2,1H3/t11-,12+,13-,14+,15+,16-,18-/m0/s1
InChI 密鑰
UOUIARGWRPHDBX-CQZDKXCPSA-N
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3