Merck
NMID470B
2,5-Dimethoxy-4-methylamphetamine hydrochloride
NMI Australia
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H19NO2 · HCl
CAS号:
分子量:
245.75
分類程式碼代碼:
41116107
agency
NMI Australia certified reference material
製造商/商標名
NMI Australia
格式
neat
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C12H19NO2.ClH/c1-8-5-12(15-4)10(6-9(2)13)7-11(8)14-3;/h5,7,9H,6,13H2,1-4H3;1H
InChI 密鑰
IPIMRNFGYPQKAM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3