主要文件
NMID1009
2,5-Dimethoxy-4-methylphenethylamine (2C-D) hydrochloride
NMI Australia
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H17NO2 · HCl
CAS号:
分子量:
231.72
分類程式碼代碼:
41116107
agency
NMI Australia certified reference material
製造商/商標名
NMI Australia
格式
neat
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C11H17NO2.ClH/c1-8-6-11(14-3)9(4-5-12)7-10(8)13-2;/h6-7H,4-5,12H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
UIPCUUZBUOLEMM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3