Merck
A-179
Supelco
阿替洛尔-D7 标准溶液 溶液
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H15D7N2O3
分子量:
273.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
格式
single component solution
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)/i1D3,2D3
InChI 密鑰
METKIMKYRPQLGS-WFGJKAKNSA-N
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
42.8 °F
閃點(°C)
6 °C