Merck
BL3H9998ECB5
BLD Pharmatech Co., Ltd.
2,2-Difluoroethyl methanesulfonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
160.14
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2,2-difluoroethyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C3H6F2O3S/c1-9(6,7)8-2-3(4)5/h3H,2H2,1H3
InChI key
JVLBOSKDGOGFEY-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid
Product Link
http://www.bldpharm.com/products/163035-65-2.html
Synonym
2,2-Difluoroethyl methanesulfonate
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://file.bldpharm.com/static/upload/prosds/bldsds/977/SDS-BD00976403.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)