Merck
B27244052814
BioBlocks, Inc.
3-Bromo-4-chloro-8-methoxyquinoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
272.53
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
3-bromo-4-chloro-8-methoxyquinoline
Inchi Code
1S/C10H7BrClNO/c1-14-8-4-2-3-6-9(12)7(11)5-13-10(6)8/h2-5H,1H3
InChI key
KNCYGWUHMJIGOQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://buildingblocks.bioblocks.com/index.php/query?query_text=QU2036
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)