主要文件
880172P
Avanti
DSPE PEG2000-OH
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
18:0 PEG2000-OH PE
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C131H263N2O54P
分子量:
2761.44
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.55
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (880172P-25MG)
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
应用
(targeted drug delivery)
运输
dry ice
储存温度
−20°C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880172P-25MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)