Merck
870745P
Avanti
30:0 Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand, powder
别名:
Triacontanoyl Coenzyme A (ammonium salt)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C51H106N11O17P3S
分子量:
1270.44
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
99% (TLC)
形狀
powder
包裝
1 ea of 1 mg (870745P-1mg)
1 ea of 5 mg (870745P-5mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
應用
lipidomics
脂質類型
coenzymes
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3