主要文件
852479L
Avanti
C18(Plasm) LPC-d9
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
1-O-1′-(Z)-octadecenyl(d9)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, Plasmalogen
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H45D9NO6P
分子量:
516.74
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.21
方案
>99% (TLC)
表单
(DCM:Methanol (1:1) solution)
包装
pkg of 1 × 5 mg (852479L-1MG)
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
应用
lipidomics
运输
dry ice
储存温度
−20°C
应用
Lipidomics
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
71.6 °F
闪点(°C)
22 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)