方案
>99% (TLC)
表单
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (850851C-25mg)
制造商/商品名称
Avanti Research™ - A Croda Brand 850851C
浓度
10 mg/mL (850851C-25mg)
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)([H])[H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C38H76NO8P/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-37(40)44-34-36(35-46-48(42,43)45-33-32-39-3)47-38(41)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h36,39H,4-35H2,1-3H3,(H,42,43)
InChI key
QSBINWBNXWAVAK-UHFFFAOYSA-N
一般描述
应用
包装
法律信息
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash