主要文件
840537L
Avanti
18:1 SQDG(d18)
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
Sulfoquinovosyldioleoylglycerol (d18)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C45H67D18NO12S
分子量:
882.33
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.21
方案
>99% (TLC)
表单
(DCM:Methanol (1:1) solution)
包装
pkg of 1 × 1 mg 840537L-1MG
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
应用
lipidomics
运输
dry ice
储存温度
−20°C
应用
lipidomics
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)