Merck
700340K
Avanti
Leukotriene A4 Methyl Ester
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
N-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-D-lactosyl-ß1-1′-sphingosine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H32O3
CAS号:
分子量:
332.48
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
方案
>99% (TLC)
表单
solution
包装
package of 1 × 1 mg
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
浓度
100 μg/mL
运输
dry ice
储存温度
−20°C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial/Argon/Foil Bag (700340K-100UG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-7.6 °F
闪点(°C)
-22 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)