Merck
700102P
Avanti
二氢T-MAS-d6
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
4,4-二甲基(d6)-胆甾-8(9)-烯-3β-醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H44D6O
分子量:
420.74
分類程式碼代碼:
41141804
NACRES:
NA.12
化驗
99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 1 mg (700102P-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C)C3CC4)=C4C1CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
一般說明
4,4-二甲基(d6)-胆甾-8(9)-烯-3β-醇(二氢T-MAS-d6)是二氢T-MAS-d6的氘化衍生物。二氢睾丸减数分裂激活甾醇(T-MAS)是一种甾醇。
生化/生理作用
二氢睾丸减数分裂激活甾醇(T-MAS)是Kandutsch-Russell (K-R)途径的中间体。
包裝
5 mL琥珀色玻璃螺旋盖小瓶(700102P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Flux analysis of cholesterol biosynthesis in vivo reveals multiple tissue and cell-type specific pathways
Mitsche M A, et al.
eLife, 4, e07999-e07999 (2015)