Merck
ATC311765070
Atlantic Research Chemicals Ltd
Thiomorpholine-2-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
147.2
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-thiomorpholinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H9NO2S/c7-5(8)4-3-6-1-2-9-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
InChI 密鑰
ATOPRCUIYMBWLH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA03902
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA03902
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)