Merck
ATEH97E80629
AstaTech, Inc.
1-METHYLCYCLOHEXANE-1,4-DIOL
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
130.19
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-methylcyclohexane-1,4-diol
Inchi Code
1S/C7H14O2/c1-7(9)4-2-6(8)3-5-7/h6,8-9H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
YXZQSMBYXJWRSP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=229381
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT27845
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)