Merck
ATEH97E80607
AstaTech, Inc.
4,4-DIFLUORO-1-HYDROXYCYCLOHEXANE-1-CARBOXYLIC ACID
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
180.15
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
4,4-difluoro-1-hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10F2O3/c8-7(9)3-1-6(12,2-4-7)5(10)11/h12H,1-4H2,(H,10,11)
InChI key
KPMCRUWWEQPEIG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=220959
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D96991
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)