Merck
ATEH97A4DBEF
AstaTech, Inc.
1-(2,6-DICHLOROPHENYL)CYCLOBUTANAMINE HYDROCHLORIDE
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
252.57
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-(2,6-dichlorophenyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11Cl2N.ClH/c11-7-3-1-4-8(12)9(7)10(13)5-2-6-10;/h1,3-4H,2,5-6,13H2;1H
InChI key
UQSSKVAWCTVEAX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=169057
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AC4820
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)