Merck
ATEH75DC0151
AstaTech, Inc.
6-HYDROXY-2-METHYLPYRIDINE-3-BORONIC ACID
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
152.95
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
6-hydroxy-2-methyl-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H8BNO3/c1-4-5(7(10)11)2-3-6(9)8-4/h2-3,10-11H,1H3,(H,8,9)
InChI key
CEHXISHPCIUQRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=168805
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AC4577
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)