Merck
ATEH75DBF577
AstaTech, Inc.
4-FLUORONICOTINIC ACID
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
141.1
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
4-fluoronicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H4FNO2/c7-5-1-2-8-3-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
UBIVUIKWHBNGFG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=129020
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W18401
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)