Merck
ATEH03AB2065
AstaTech, Inc.
N-ISOPROPYLIODOACETAMIDE
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
227.04
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-iodo-N-isopropylacetamide
Inchi Code
1S/C5H10INO/c1-4(2)7-5(8)3-6/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI key
WIXHNCAXOMLMDT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=113075
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=A11046
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)