Merck
ATE517255376
AstaTech, Inc.
6-(TRIFLUOROMETHOXY)PYRIDIN-3-OL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
179.1
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
6-(trifluoromethoxy)pyridin-3-ol
Inchi Code
1S/C6H4F3NO2/c7-6(8,9)12-5-2-1-4(11)3-10-5/h1-3,11H
InChI key
XVUYREFCTJTRSU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=92003
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=S10289
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)