Merck
ATE517252640
AstaTech, Inc.
2-(4-CHLOROPHENYL)THIAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
239.68
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6ClNO2S/c11-7-3-1-6(2-4-7)9-12-5-8(15-9)10(13)14/h1-5H,(H,13,14)
InChI key
FFRNLQBUDMCWDB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=89472
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=O10481
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)