Merck
ATE514313218
AstaTech, Inc.
2-BROMOPYRIMIDINE-5-CARBALDEHYDE
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
187
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-bromopyrimidine-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H3BrN2O/c6-5-7-1-4(3-9)2-8-5/h1-3H
InChI key
SYXSPPBOICULFV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=77777
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=55465
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)