Merck
ATE448433651
AstaTech, Inc.
4,7-DICHLORO-1H-IMIDAZO[4,5-D]PYRIDAZINE
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
189
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
4,7-dichloro-1H-imidazo[4,5-d]pyridazine
Inchi Code
1S/C5H2Cl2N4/c6-4-2-3(9-1-8-2)5(7)11-10-4/h1H,(H,8,9)
InChI 密鑰
KDFRQLMTRRFLKG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=60210
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=75990
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)