Merck
ATE429352804
AstaTech, Inc.
3,3-DIFLUORO-1,3'-BIAZETIDINE HCL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
184.62
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3,3-difluoro-1,3'-biazetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10F2N2.ClH/c7-6(8)3-10(4-6)5-1-9-2-5;/h5,9H,1-4H2;1H
InChI key
NBCYURJWCQOCGN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=49716
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=88934
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)