Merck
ATE428007454
AstaTech, Inc.
4-FLUOROPICOLINAMIDE
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
140.12
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-fluoro-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H5FN2O/c7-4-1-2-9-5(3-4)6(8)10/h1-3H,(H2,8,10)
InChI key
MLTFGDXXDPAAAF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=42105
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=30416
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)