Merck
ATE413076310
AstaTech, Inc.
2-(4-BROMOPHENYL)PROPAN-1-AMINE
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
214.1
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-(4-bromophenyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H12BrN/c1-7(6-11)8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5,7H,6,11H2,1H3
InChI key
HVTXSPFHZMRKMS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=30733
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=84993
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)