主要文件
APOH93D950C2
Apollo Scientific Ltd
Dodecyl carbonochloridate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
248.79
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
dodecyl chloridocarbonate
Inchi Code
1S/C13H25ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13(14)15/h2-12H2,1H3
InChI key
AFPOMDNRTZLRMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)