主要文件
APOH93D8D5C6
Apollo Scientific Ltd
N,N-Dimethyl 5-bromo-2-chlorobenzamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
262.53
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-N,N-dimethylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H9BrClNO/c1-12(2)9(13)7-5-6(10)3-4-8(7)11/h3-5H,1-2H3
InChI key
NUCDBHWIROOWTR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)