Merck
APOH303C39CE
Apollo Scientific Ltd
Methyl pent-4-ynoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
112.13
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl 4-pentynoate
Inchi Code
1S/C6H8O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h1H,4-5H2,2H3
InChI key
WCSNOLUUFIWIHY-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-pent-4-ynoate
Flash Point
141-142
象形图
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-pent-4-ynoate
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)