Merck
APOH11A9D6D8
Apollo Scientific Ltd
3,4-Dichloro-L-phenylalanine, N-FMOC protected
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
NOK 2,042.40
250 MG
NOK 2,700.20
500 MG
NOK 3,956.00
1 G
NOK 4,927.75
50 MG
NOK 7,484.20
2.5 G
NOK 9,786.50
5 G
NOK 17,889.40
10 G
NOK 34,095.20
供应商货号: EN300-7491957-100MG
NOK 2,042.40
14天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
选择尺寸
变更视图
100 MG
NOK 2,042.40
250 MG
NOK 2,700.20
500 MG
NOK 3,956.00
1 G
NOK 4,927.75
50 MG
NOK 7,484.20
2.5 G
NOK 9,786.50
5 G
NOK 17,889.40
10 G
NOK 34,095.20
About This Item
分子量:
456.32
MDL號碼:
供应商货号: EN300-7491957-100MG
NOK 2,042.40
14天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
bp
122
Iupac Name
(2S)-3-(3,4-dichlorophenyl)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}propanoic acid
Inchi Code
1S/C24H19Cl2NO4/c25-20-10-9-14(11-21(20)26)12-22(23(28)29)27-24(30)31-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-11,19,22H,12-13H2,(H,27,30)(H,28,29)/t22-/m0/s1
InChI 密鑰
QNVHCYWPXIGFGN-QFIPXVFZSA-N
儲存溫度
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-dichloro-l-phenylalanine-n-fmoc-protected
Boiling point
122
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-dichloro-l-phenylalanine-n-fmoc-protected
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)