Merck
APO959408682
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 2,2-difluorohexanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
180.19
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
ethyl 2,2-difluorohexanoate
Inchi Code
1S/C8H14F2O2/c1-3-5-6-8(9,10)7(11)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
XTUTXYBGTIFZFQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Clear
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-22-difluorohexanoate
Synonym
Ethyl 2,2-difluorocaproate
Flash Point
83-85/15mm
象形图
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-22-difluorohexanoate
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)