Merck
APO456797150
Apollo Scientific Ltd
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
205.18
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
[3-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C9H10F3NO/c1-14-8-3-6(5-13)2-7(4-8)9(10,11)12/h2-4H,5,13H2,1H3
InChI key
WNCDSBLUNYDXQO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methoxy-5-trifluoromethylbenzylamine
Synonym
[3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]methylamine, 3-(Aminomethyl)-5-methoxybenzotrifluoride
象形图
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methoxy-5-trifluoromethylbenzylamine
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)