Merck
APO455838642
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
250.01
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-fluoro-4-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4FIO/c8-7-3-6(9)2-1-5(7)4-10/h1-4H
InChI key
LMDKAOXRCQPCAW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-iodobenzaldehyde
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-iodobenzaldehyde
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)