Merck
APO455838471
Apollo Scientific Ltd
3-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
299.11
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
沸点
32-34
Iupac Name
2-bromo-1-{3-[(trifluoromethyl)sulfanyl]phenyl}ethanone
Inchi Code
1S/C9H6BrF3OS/c10-5-8(14)6-2-1-3-7(4-6)15-9(11,12)13/h1-4H,5H2
InChI key
VZIRNYVFMKFXLJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-trifluoromethylthiophenacyl-bromide
Synonym
2-Bromo-3'-(trifluoromethylthio)acetophenone
Boiling point
32-34
象形图
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-trifluoromethylthiophenacyl-bromide
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)