Merck
APO455838391
Apollo Scientific Ltd
4-(Trifluoromethyl)phenoxyacetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
220.15
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
[4-(trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c10-9(11,12)6-1-3-7(4-2-6)15-5-8(13)14/h1-4H,5H2,(H,13,14)
InChI key
NTBSLTKYEVAWEE-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-trifluoromethylphenoxyacetic-acid
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-trifluoromethylphenoxyacetic-acid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)