Merck
APO455837979
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
240.5
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(2-bromo-4-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7BrFN.ClH/c8-7-3-6(9)2-1-5(7)4-10;/h1-3H,4,10H2;1H
InChI key
PBCSNHSXUSMNOV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-4-fluorobenzylamine-hydrochloride
Synonym
(2-Bromo-4-fluorophenyl)methylamine hydrochloride
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-4-fluorobenzylamine-hydrochloride
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)