Merck
APO455837572
Apollo Scientific Ltd
3,4-Difluorostyrene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
140.13
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1,2-difluoro-4-vinylbenzene
Inchi Code
1S/C8H6F2/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h2-5H,1H2
InChI key
VPKZWIGZODEBDP-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-difluorostyrene
Synonym
1,2-Difluoro-4-vinylbenzene, 1,2-Difluoro-4-ethenylbenzene
象形图
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-difluorostyrene
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)