Merck
APO455836062
Apollo Scientific Ltd
5-({[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}methyl)-2-furoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
303.26
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
沸点
176-178
Iupac Name
5-({[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulfanyl}methyl)-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C12H8F3NO3S/c13-12(14,15)7-1-4-10(16-5-7)20-6-8-2-3-9(19-8)11(17)18/h1-5H,6H2,(H,17,18)
InChI key
MYDIGMNTURCKBI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-5-trifluoromethylpyridin-2-ylthiomethyl-2-furoic-acid
Synonym
2-{[(5-Carboxyfur-2-yl)methyl]sulphanyl}-5-(trifluoromethyl)pyridine, 5-({[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]sulphanyl}methyl)furan-2-carboxylic acid
Boiling point
176-178
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-5-trifluoromethylpyridin-2-ylthiomethyl-2-furoic-acid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)