Merck
APO455835837
Apollo Scientific Ltd
1-Phenyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
274.63
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
沸点
40-41
Iupac Name
1-phenyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H6ClF3N2O/c12-10(18)8-6-16-17(9(8)11(13,14)15)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI key
FSZPLNSWCMTQRJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-phenyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carbonyl-chloride
Flash Point
110/0.2mm
Boiling point
40-41
象形图
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-phenyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carbonyl-chloride
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)