Merck
APO455835537
Apollo Scientific Ltd
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
318.22
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
沸点
98-102
Iupac Name
bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C15H8F6O/c16-14(17,18)11-5-1-3-9(7-11)13(22)10-4-2-6-12(8-10)15(19,20)21/h1-8H
InChI key
POOXOHISLGOAEF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/33-bistrifluoromethylbenzophenone
Synonym
Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
Boiling point
98-102
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/33-bistrifluoromethylbenzophenone
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)