Merck
APO455835220
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-5-methoxybenzotrifluoride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
191.15
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C8H8F3NO/c1-13-5-2-3-7(12)6(4-5)8(9,10)11/h2-4H,12H2,1H3
InChI key
BTRQZDUCUGJMPS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Clear
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-5-methoxybenzotrifluoride
Synonym
4-Amino-3-(trifluoromethyl)anisole, 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-5-methoxybenzotrifluoride
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)