Merck
APO455835132
Apollo Scientific Ltd
3,5-Dichloro-4-fluorobenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
209
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
3,5-dichloro-4-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3Cl2FO2/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2H,(H,11,12)
InChI 密鑰
CRRHVMZOOBWYRG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-dichloro-4-fluorobenzoic-acid
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-dichloro-4-fluorobenzoic-acid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)