Merck
APO455834974
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 2-cyano-5-(trifluoromethyl)nicotinate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
244.17
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
bp
55-57
Iupac Name
ethyl 2-cyano-5-(trifluoromethyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C10H7F3N2O2/c1-2-17-9(16)7-3-6(10(11,12)13)5-15-8(7)4-14/h3,5H,2H2,1H3
InChI 密鑰
GNWHPFNFCLHUSX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-2-cyano-5-trifluoromethylnicotinate
Synonym
Ethyl 2-cyano-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate, 2-Cyano-3-(ethoxycarbonyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Boiling point
55-57
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-2-cyano-5-trifluoromethylnicotinate
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)