Merck
APO455834453
Apollo Scientific Ltd
3-Amino-2-(2-fluorophenoxy)pyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
204.2
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
沸点
87-89
Iupac Name
2-(2-fluorophenoxy)-3-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C11H9FN2O/c12-8-4-1-2-6-10(8)15-11-9(13)5-3-7-14-11/h1-7H,13H2
InChI key
IGBWSEKNQXELDI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-amino-2-2-fluorophenoxypyridine
Boiling point
87-89
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-amino-2-2-fluorophenoxypyridine
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)