Merck
APO455834359
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-3,5-difluoropyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
193.98
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-bromo-3,5-difluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H2BrF2N/c6-5-4(8)1-3(7)2-9-5/h1-2H
InChI key
PAYLLTXDCVQGLW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient Temperature
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-35-difluoropyridine
Flash Point
36-37/0.6mm
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-35-difluoropyridine
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)