Merck
APO455833400
Apollo Scientific Ltd
4-(Aminomethyl)benzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
132.16
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
沸点
19-20
Iupac Name
4-(aminomethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H8N2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5,9H2
InChI key
LFIWXXXFJFOECP-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Store at 2-8C
Purity
93%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-aminomethylbenzonitrile
Flash Point
160/16mm
Boiling point
19-20
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-aminomethylbenzonitrile
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)