Merck
APO455832851
Apollo Scientific Ltd
2-(Fur-2-yl)benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
188.18
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
沸点
87
Iupac Name
2-(2-furyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H8O3/c12-11(13)9-5-2-1-4-8(9)10-6-3-7-14-10/h1-7H,(H,12,13)
InChI key
QRUHYAWZHFTNEA-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fur-2-ylbenzoic-acid
Boiling point
87
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fur-2-ylbenzoic-acid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)