Merck
APO455831026
Apollo Scientific Ltd
6-Bromo-3-chloro-1H-indazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
231.48
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
6-bromo-3-chloro-1H-indazole
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-11-7(5)9/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
LDBXLSQSRZCYHL-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-3-chloro-1h-indazole
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-3-chloro-1h-indazole
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)